Zlato ≥99.9% (metals basis), splatter
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00722.03
00722.06
00722.03EA
395.11
EUR
00722.03
00722.06
Zlato ≥99.9% (metals basis), splatter
Zlato
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |