Zlato 99,995 Metals basis, powder, Premion® -20/+100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00136.03
00136.06
00136.03EA
420.99
EUR
00136.03
00136.06
Zlato 99,995 Metals basis, powder, Premion® -20/+100 mesh
Zlato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Agglomerated
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |