Zlato ≥99.99% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00130.G2
00130.G6
00130.0K
00130.G2EA
398.96
EUR
00130.G2
00130.G6
00130.0K
Zlato ≥99.99% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zlato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.24g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |