Tlačiť
Thulium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, sublimed dendritic
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
12435.03 12435.06
12435.03EA 181.71 EUR
12435.03 12435.06
Thulium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, sublimed dendritic
Thulium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-30-4 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011281
Vzorec: Tm
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011281
Číslo CAS: 7440-30-4
EINECS: 231-140-2
OSN: 3178
ADR: 4.1,II