Terbium ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44049.DH
44049.HF
44049.DHEA
1947.85
EUR
44049.DH
44049.HF
Terbium ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate
MDL No.: MFCD00011256
Vzorec:
Tb Mw: 158.93 Teplota varu: 3041 Teplota tavenia: 1356 Hustota: 8.27 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011256 Číslo CAS: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 Merck Index: 12,09300 |