Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12430.FF
12430.FI
12430.FFEA
310.07
EUR
12430.FF
12430.FI
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Terbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: ≈0.52g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011256
Vzorec:
Tb Mw: 158.93 Teplota varu: 3041 Teplota tavenia: 1356 Hustota: 8.27 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011256 Číslo CAS: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 OSN: 3178 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,09300 |