Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00320.04
00320.09
00320.04EA
154.43
EUR
00320.04
00320.09
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Terbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011256
Vzorec:
Tb Mw: 158.93 Teplota varu: 3041 Teplota tavenia: 1356 Hustota: 8.27 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011256 Číslo CAS: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 Merck Index: 12,09300 |