Tlačiť
Samárium for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 59.37 EUR
8.14479.0001 8.14479.0010
Samárium for synthesis, Sigma-Aldrich®
Samárium
Vzorec: Sm
Teplota varu: 1900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1076,85 °C
Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011233
Číslo CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
OSN: 3208
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08498
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol