Samárium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43217.FF
43217.FI
43217.FFEA
483.88
EUR
43217.FF
43217.FI
Samárium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Samárium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈4.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Vzorec:
Sm Mw: 150.36 Teplota varu: 1900 Teplota tavenia: 1076.85 Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011233 Číslo CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |