Tlačiť
Samárium 99,9 Metals basis exTa, rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 254.36 EUR
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samárium 99,9 Metals basis exTa, rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samárium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Vzorec: Sm
Mw: 150.36
Teplota varu: 1900
Teplota tavenia: 1076.85
Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011233
Číslo CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498