Samárium 99,9 REO basis, powder -40 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
ampuled under argon
12895.03
12895.09
12895.18
12895.03EA
81.31
EUR
12895.03
12895.09
12895.18
Samárium 99,9 REO basis, powder -40 mesh
Samárium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011233
Vzorec:
Sm Mw: 150.36 Teplota varu: 1900 Teplota tavenia: 1076.85 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011233 Číslo CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 OSN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,08498 |