Tlačiť
Samárium 99,9 REO basis, pieces, sublimed_dendritic
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Argon_filled
12423.09 12423.18 12423.30
12423.09EA 113.76 EUR
12423.09 12423.18 12423.30
Samárium 99,9 REO basis, pieces, sublimed_dendritic
Samárium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey/silvery Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011233
Vzorec: Sm
Mw: 150.36
Teplota varu: 1900
Teplota tavenia: 1076.85
Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011233
Číslo CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
OSN: 3178
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08498