Samárium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12421.FF
12421.FI
12421.FFEA
298.42
EUR
12421.FF
12421.FI
Samárium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Samárium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011233
Vzorec:
Sm Mw: 150.36 Teplota varu: 1900 Teplota tavenia: 1076.85 Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011233 Číslo CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 OSN: 3178 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,08498 |