Tlačiť
Samárium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces ≤ 12 mm (0.47 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00609.09 00609.18
00609.09EA 134.38 EUR
00609.09 00609.18
Samárium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces ≤ 12 mm (0.47 in)
Samárium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Vzorec: Sm
Teplota varu: 1900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1076,85 °C
Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011233
Číslo CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498