Samárium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00296.FF
00296.FI
00296.FFEA
239.87
EUR
00296.FF
00296.FI
Samárium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Samárium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Vzorec:
Sm Teplota varu: 1900 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1076,85 °C Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011233 Číslo CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |