Samárium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00295.14
00295.22
00295.14EA
194.14
EUR
00295.14
00295.22
Samárium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Samárium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Vzorec:
Sm Teplota varu: 1900 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1076,85 °C Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011233 Číslo CAS: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |