Tlačiť
Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13964.FF 13964.FI
13964.FFEA 217.5 EUR
13964.FF 13964.FI
Neodymium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Neodymium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: ≈0.43g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011130
Vzorec: Nd
Mw: 144.24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011130
Číslo CAS: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
OSN: 3178
ADR: 4.1 III