Neodymium ≥99.1% (metals basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00214.14
00214.22
00214.14EA
179.3
EUR
00214.14
00214.22
Neodymium ≥99.1% (metals basis), ingot
Neodymium
Purity: 99.1%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Grey/silver
MDL No.: MFCD00011130
Vzorec:
Nd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011130 Číslo CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |