Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10228.FF
10228.FI
10228.FFEA
586.44
EUR
10228.FF
10228.FI
Lutetium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lutetium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-94-3
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011098
Vzorec:
Lu Teplota varu: 3000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1651…1675 °C Hustota: 9,849 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011098 Číslo CAS: 7439-94-3 EINECS: 231-103-0 OSN: 3178 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,05642 |