Tlačiť
Holmium 99,9 Metals basis, rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44050.DJ 44050.HF
44050.DJEA 1451.63 EUR
44050.DJ 44050.HF
Holmium 99,9 Metals basis, rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.28g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Vzorec: Ho
Mw: 164.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011049
Číslo CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0