Tlačiť
Holmium 99,9 REO basis, pieces, distilled dendritic
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Argon_filled
41515.04 41515.09
41515.04EA 100.14 EUR
41515.04 41515.09
Holmium 99,9 REO basis, pieces, distilled dendritic
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Dark gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011049
Vzorec: Ho
Mw: 164.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011049
Číslo CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0
OSN: 3178
ADR: 4.1 II