Tlačiť
Holmium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10210.FF 10210.FI
10210.FFEA 455.04 EUR
10210.FF 10210.FI
Holmium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈1.65g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011049
Vzorec: Ho
Mw: 164.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011049
Číslo CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0