Tlačiť
Holmium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00144.FF 00144.FI
00144.FFEA 420.99 EUR
00144.FF 00144.FI
Holmium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈0.70g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011049
Vzorec: Ho
Mw: 164.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011049
Číslo CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0