Holmium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00142.06
00142.14
00142.06EA
247.89
EUR
00142.06
00142.14
Holmium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pieces
Holmium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-60-0
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011049
Vzorec:
Ho Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011049 Číslo CAS: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |