Tlačiť
Europium ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44545.HF 44545.DJ
44545.HFEA 574.01 EUR
44545.HF 44545.DJ
Europium ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Europium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Molecular Formula: Packaged in mineral oil Physical Form: ≈0.37g/mm, Cast rod, diameter approximate Appearance: Silver/gray Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992
Vzorec: Eu
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010992
Číslo CAS: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
OSN: 3208
ADR: 4.3,II