Tlačiť
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12386.FF 12386.FI
12386.FFEA 189.87 EUR
12386.FF 12386.FI
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: ≈1.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010987
Vzorec: Er
Mw: 167.26
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010987
Číslo CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1