Tlačiť
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
00111.09 00111.18
00111.09EA 209.39 EUR
00111.09 00111.18
Erbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: Packaged under argon in glass bottle Appearance: Silvery grey UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010987
Vzorec: Er
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010987
Číslo CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
OSN: 3178
ADR: 4.1,II