Tlačiť
Dysprosium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40286.DJ 40286.HF
40286.DJEA 1536.3 EUR
40286.DJ 40286.HF
Dysprosium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.1g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Vzorec: Dy
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010982
Číslo CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9