Tlačiť
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
00106.09 00106.18
00106.09EA 191.34 EUR
00106.09 00106.18
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Vzorec: Dy
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010982
Číslo CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
OSN: 3178
ADR: 4.1,III