Tlačiť
Dysprosium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00102.14 00102.22
00102.14EA 173.69 EUR
00102.14 00102.22
Dysprosium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dysprosium
Purity: 99.8% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010982
Vzorec: Dy
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010982
Číslo CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9