Tlačiť
Cer ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
44037.DJEA 525.87 EUR
44037.DJ 44037.DM 44037.HF
Cer ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cerium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.21g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Vzorec: Ce
Mw: 140.12
Teplota varu: 3468
Teplota tavenia: 795
Hustota: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010924
Číslo CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
OSN: 1333
ADR: 4.1 II