Cer ≥99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43977.30
43977.A1
43977.30EA
275.57
EUR
43977.30
43977.A1
Cer ≥99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cerium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: Packaged under mineral oil
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Vzorec:
Ce Mw: 140.12 Teplota varu: 3468 Teplota tavenia: 795 Hustota: ∼6.8 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010924 Číslo CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 OSN: 1333 ADR: 4.1 II |