Cer ≥99.8% (metals basis excluding Ta), rods Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40284.DH
40284.DJ
40284.DM
40284.DHEA
436.42
EUR
40284.DH
40284.DJ
40284.DM
Cer ≥99.8% (metals basis excluding Ta), rods Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cerium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-45-1
Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Vzorec:
Ce Mw: 140.12 Teplota varu: 3468 Teplota tavenia: 795 Hustota: ∼6.8 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010924 Číslo CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 OSN: 1333 ADR: 4.1 II |