Tlačiť
Cer ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12377.FF 12377.FI
12377.FFEA 289.21 EUR
12377.FF 12377.FI
Cer ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cerium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈1.04g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Vzorec: Ce
Mw: 140.12
Teplota varu: 3468
Teplota tavenia: 795
Hustota: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010924
Číslo CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
OSN: 1333
ADR: 4.1 II