Tlačiť
Cer ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00065.18 00065.30
00065.18EA 237.06 EUR
00065.18 00065.30
Cer ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cerium
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Vzorec: Ce
Mw: 140.12
Teplota varu: 3468
Teplota tavenia: 795
Hustota: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010924
Číslo CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
OSN: 1333
ADR: 4.1 II