Tlačiť
Telur, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
266418-100G 266418-25G 266418-500G
SIAL266418-100GEA 283.6 EUR
SIAL266418-100G SIAL266418-25G SIAL266418-500G
Telur, powder, Sigma-Aldrich®
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
Merck Index: 12,09273