Tlačiť
Telur, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ100
452378-25G 452378-5G
SIAL452378-25GEA 545.96 EUR
SIAL452378-25G SIAL452378-5G
Telur, Sigma-Aldrich®
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273