Tlačiť
Telur, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ100
204544-100G 204544-20G
SIAL204544-100GEA 531.14 EUR
SIAL204544-100G SIAL204544-20G
Telur, Sigma-Aldrich®
Telur
Vzorec: Te
Mw: 127.6
Teplota varu: 990
Teplota tavenia: 450
Hustota: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134062
Číslo CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273