Tlačiť
Selen ≥99.999% (metals basis), amorphous shot, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10603.18 10603.30 10603.A1
10603.18EA 136.78 EUR
10603.18 10603.30 10603.A1
Selen ≥99.999% (metals basis), amorphous shot, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Selenium
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Vzorec: Se
Teplota varu: ∼685 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 217 °C
Hustota: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134090
Číslo CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
OSN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572