Síra ≥99.5%, powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43766.A3
43766.36
43766.A3EA
254.71
EUR
43766.A3
43766.36
Síra ≥99.5%, powder -325 mesh
Síra
Purity: 99.5%
CAS No.: 7704-34-9
Appearance: Yellow
Odour: Weak
UN No.: 1350
MDL No.: MFCD00085316
Vzorec:
S Teplota varu: 445 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 113…119 °C Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 168 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085316 Číslo CAS: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 OSN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |