Síra ≥99.5%, powder -100 mesh, sublimated
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
33394.36
33394.A3
33394.36EA
68.99
EUR
33394.36
33394.A3
Síra ≥99.5%, powder -100 mesh, sublimated
Síra
Purity: 99.5%
CAS No.: 7704-34-9
Odour: Weak
UN No.: 1350
MDL No.: MFCD00085316
Vzorec:
S Teplota varu: 445 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 113…119 °C Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 168 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085316 Číslo CAS: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 OSN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |