Síra ≥99.5%, powder, precipitated
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10785.36
10785.A3
10785.36EA
75.41
EUR
10785.36
10785.A3
Síra ≥99.5%, powder, precipitated
Síra
Purity: 99.5%
CAS No.: 7704-34-9
Odour: Weak
UN No.: 1350
MDL No.: MFCD00085316
Vzorec:
S Teplota varu: 445 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 113…119 °C Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 168 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085316 Číslo CAS: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 OSN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |