Síra ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10343.14
10343.22
10343.36
10343.14EA
127.16
EUR
10343.14
10343.22
10343.36
Síra ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Síra
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7704-34-9
Physical Form: Random Sizes
Odour: Weak
UN No.: 1350
MDL No.: MFCD00085316
Vzorec:
S Teplota varu: 445 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 113…119 °C Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 168 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085316 Číslo CAS: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 OSN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |