Tlačiť
Síra 99.5%, resublimed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
201250025 201250250
ACRO201250025EA 175.69 EUR
ACRO201250025 ACRO201250250
Síra 99.5%, resublimed
Síra
Vzorec: S
Teplota varu: 445 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085316
Číslo CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
OSN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Free acid (H2SO4) ≤0.02 %
Free alkali (NaOH) ≤0.01 %