Tlačiť
Síra 99.5+%, refined
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
201220025 201220100 201225000
ACRO201220025EA 106.7 EUR
ACRO201220025 ACRO201220100 ACRO201225000
Síra 99.5+%, refined
Síra
Vzorec: S
Teplota varu: 445 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085316
Číslo CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
OSN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.50 %
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.08 %
Acidity ≤0.01 % (as H2SO4)