Tlačiť
Síra 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 62.58 EUR
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
Síra 99.999% (trace metals basis)
Síra
Vzorec: S
Teplota varu: 445 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085316
Číslo CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
OSN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %