Vizmut ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10766.06
10766.14
10766.22
10766.06EA
126.98
EUR
10766.06
10766.14
10766.22
Vizmut ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Vizmut
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Mw: 208.98 Teplota varu: 1490 Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 OSN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,01297 |