Vizmut ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10111.36
10111.22
10111.36EA
305.66
EUR
10111.36
10111.22
Vizmut ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Vizmut
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Hustota: 9,78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |