Tlačiť
Vizmut 99.5%, powder -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
318091000 318095000
ACRO318091000EA 95.33 EUR
ACRO318091000 ACRO318095000
Vizmut 99.5%, powder -100 mesh
Vizmut
Vzorec: Bi
Mw: 208.98
Teplota varu: 1490
Teplota tavenia: 271 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134033
Číslo CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
OSN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01297
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %