Vizmut ≥99.997% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
44807.22
44807.36
44807.A3
44807.22EA
210.69
EUR
44807.22
44807.36
44807.A3
Vizmut ≥99.997% (metals basis), granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Vizmut
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Vzorec:
Bi Mw: 208.98 Teplota varu: 1490 Teplota tavenia: 271…272 °C Hustota: 9.78 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134033 Číslo CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |